Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ G2 Starterpack mit spritzenlosen Filtern
Kombinierter All-in-One-Filter für Autosampler-unterstützte UHPLC/HPLC-Analysen.
535.00 € - 560.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Spritzenlose Filter |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durch Autosampler unterstützte UHPLC/HPLC-Analyse |
Anzahl pro Packung | 100 |
Typ | G2 Starter-Kit |
Beinhaltet: Autosamplerfläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran, Kappe mit geschlitztem Septum
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Anzahl pro Packung | Gehäusematerial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Anzahl pro Packung | Gehäusematerial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13297129
|
Cytiva
GN203APEAQUSP |
PVDF | 0,2 μm | 100 | Bernsteinfarben mit Standardkappe |
560.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13247129
|
Cytiva
GN203NPUAQUSP |
PVDF | 0,45 μm | 100 | Durchscheinend mit Standardkappe |
535.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15560113
|
Cytiva
GN203NPERCSP |
Regenerierte Cellulose | 0,2 μm | 100 | Durchscheinend mit Standardkappe |
535.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15570123
|
Cytiva
GS203NPEAQUSP |
PVDF | 0,2 μm | 100 | Durchscheinend mit Slit-Septumverschluss |
560.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15540133
|
Cytiva
GS203NPUAQUSP |
PVDF | 0,45 μm | 100 | Durchscheinend mit Slit-Septumverschluss |
560.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15560133
|
Cytiva
GS203NPUGMFSP |
Glasfaser | 0,45 μm | 100 | Durchscheinend mit Slit-Septumverschluss |
560.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13217139
|
Cytiva
GS203NPUORGSP |
PTFE | 0,45 μm | 100 | Durchscheinend mit Slit-Septumverschluss |
560.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13277129
|
Cytiva
GN203NPEPPSP |
Polypropylen | 0,2 μm | 100 | Durchscheinend mit Standardkappe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Borosilikatglaskammer mit Standard- oder geschlitztem Septumverschluss
- Transparentes oder bernsteinfarbenes Gehäuse
- Mit integriertem Autosampler-Fläschchen, Kolben mit integrierter Filtermembran
- Für 0.5 ml ungefilterte Probe
- Das Starterpaket enthält einen Handkompressor
Spezifikation
Spritzenlose Filter | |
Durch Autosampler unterstützte UHPLC/HPLC-Analyse | |
G2 Starter-Kit |
Borosilikatglas | |
100 | |
0,5 mL |