Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ G2 Starterpack mit spritzenlosen Filtern
Kombinierter All-in-One-Filter für Autosampler-unterstützte UHPLC/HPLC-Analysen.
Marke: Cytiva GS203NPUGMFSP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63200kg
Beinhaltet: Autosamplerfläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran, Kappe mit geschlitztem Septum
Beschreibung
- Borosilikatglaskammer mit Standard- oder geschlitztem Septumverschluss
- Transparentes oder bernsteinfarbenes Gehäuse
- Mit integriertem Autosampler-Fläschchen, Kolben mit integrierter Filtermembran
- Für 0.5 ml ungefilterte Probe
- Das Starterpaket enthält einen Handkompressor
Spezifikation
Spritzenlose Filter | |
Glasfaser | |
Durch Autosampler unterstützte UHPLC/HPLC-Analyse | |
Autosampler-Fläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran, geschlitzter Septumdeckel | |
G2 Starter-Kit |
Borosilikatglas | |
0,45 μm | |
Durchscheinend mit Slit-Septumverschluss | |
100 | |
0,5 mL |