Learn More
Cytiva MicroPlus und ME Membranfilter
Zeichnen sich durch sehr enge Porengröße, geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen sowie eine erhöhte Temperaturstabilität aus. Whatman™ MicroPlus Membranen eignen sich für die Probenvorbereitung, mikrobiologische Untersuchungen sowie zur Filterung wässriger Lösungen.
184.00 € - 682.00 €
Spezifikation
Material Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologische Qualitätskontrolle
Größe (metrisch) Raster 31mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Rasterfarbe Farbe Durchmesser (metrisch) Material (Membran) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Rasterfarbe Farbe Durchmesser (metrisch) Material (Membran) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11909217
Unterlagen ansehen
Cytiva
10407713
Schwarz Weiß 47 mm MicroPlus-21ST
184.00 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11919217
Unterlagen ansehen
Cytiva
10407714
Schwarz Weiß 50 mm MicroPlus-21ST
190.00 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10597631
Unterlagen ansehen
Cytiva
10407112
Schwarz Weiß 47 mm MicroPlus-21 STL
657.00 €
400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10131241
Unterlagen ansehen
Cytiva
10407114
Schwarz Weiß 50 mm MicroPlus-21 STL
682.00 €
400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10059710
Unterlagen ansehen
Cytiva
10407132
Weiß Weiß 47 mm MicroPlus-31STL
592.00 €
400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11979207
Unterlagen ansehen
Cytiva
10407134
Weiß Weiß 50 mm MicroPlus-31STL
682.00 €
400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11989207
Unterlagen ansehen
Cytiva
10407170
Schwarz Grün 47 mm MicroPlus-41STL
592.00 €
400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11999207
Unterlagen ansehen
Cytiva
10407172
Schwarz Grün 50 mm MicroPlus-41STL
613.00 €
400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11929217
Unterlagen ansehen
Cytiva
10407734
Weiß Weiß 50 mm MicroPlus-21ST
190.00 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Membranfiltration (MF) eignet sich hervorragend zur Bestimmung und Zählung von mikrobiellen Kontaminanten.
  • Spezielle Membranfilter aus Cellulosenitrat zur mikrobiologischen Qualitätskontrolle
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hohe Durchflussrate
  • Steril, einzeln verpackt
  • Alle Membranfilter haben ein kontrastreiches Gitter (3.1 mm)
  • Typ STL in Spenderboxen für einfache Entnahme und sichere Handhabung mit dem Membran-Butler
Spezifikation
Spezifikation
Cellulosenitrat
Steril
31mm
0,45 μm
Mikrobiologische Qualitätskontrolle
Gitter
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1