Learn More
Cytiva MicroPlus und ME Membranfilter
Zeichnen sich durch sehr enge Porengröße, geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen sowie eine erhöhte Temperaturstabilität aus. Whatman™ MicroPlus Membranen eignen sich für die Probenvorbereitung, mikrobiologische Untersuchungen sowie zur Filterung wässriger Lösungen.
Marke: Cytiva 10407134
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Membranfiltration (MF) eignet sich hervorragend zur Bestimmung und Zählung von mikrobiellen Kontaminanten.- Spezielle Membranfilter aus Cellulosenitrat zur mikrobiologischen Qualitätskontrolle
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hohe Durchflussrate
- Steril, einzeln verpackt
- Alle Membranfilter haben ein kontrastreiches Gitter (3.1 mm)
- Typ STL in Spenderboxen für einfache Entnahme und sichere Handhabung mit dem Membran-Butler
Spezifikation
Weiß | |
Cellulosenitrat | |
0,45 μm | |
Mikrobiologische Qualitätskontrolle | |
31mm | |
50 mm |
Membran-Butler | |
MicroPlus-31STL | |
Steril | |
Weiß | |
Gitter |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1