Learn More
Cytiva B-2 Pergamentpapier
Löst sich rückstandsfrei in Säurelösungen auf, was für Anwendungsbereiche wie die Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden von entscheidender Bedeutung ist. Whatman Wägepapiere für die Kjeldahl-Analyse, Gütegrad B-2 ist dünn, leicht und hat einen geringen Stickstoffgehalt. Dementsprechend gewährleistet es eine genaue chemische Analyse.
50.90 € - 114.00 €
Spezifikation
Format | Blatt |
---|---|
Material | Pergamentpapier |
Güte | B-2 |
Menge | 500/Packung |
Dicke (metrisch) | 0,04 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11343195
|
Cytiva
10347673 |
152,4 x 152,4 mm (6 x 6 in.) |
53.10 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10346004
|
Cytiva
10347670 |
304,8 x 304,8mm (12 x 12 in.) |
114.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10090424
|
Cytiva
10347671 |
76,2 x 76,2 mm (3 x 3 in.) |
54.45 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10182594
|
Cytiva
10347672 |
101,6 x 101,6 mm (4 x 4 in.) |
50.90 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Rückstandsfreie Auflösung in Säurelösung, was bei Anwendungen wie der Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden entscheidend ist.Whatman Wägepapier der Klasse B-2 für Kjeldahl-Analysen ist dünn, leicht und stickstoffarm und gewährleistet eine genaue chemische Analyse.
- Dünn (0.04 mm) und leicht (43 g/m2)
- Transparente und glatte Pergamentoberfläche
- Einfaches Wiegen und Probentransfer
- Zuverlässig für den quantitativen Transfer
- Zahlreiche Blattgrößen für die Anwenderfreundlichkeit
- Stickstoffarmes Papier, das für genaue chemische Analysen rückstandsfrei ist
Spezifikation
Blatt | |
B-2 | |
0,04 mm |
Pergamentpapier | |
500/Packung |