Learn More
Cytiva B-2 Pergamentpapier
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101,6 x 101,6 mm (4 x 4 in.)
152,4 x 152,4 mm (6 x 6 in.)
304,8 x 304,8mm (12 x 12 in.)
76,2 x 76,2 mm (3 x 3 in.)
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Rückstandsfreie Auflösung in Säurelösung, was bei Anwendungen wie der Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden entscheidend ist.Whatman Wägepapier der Klasse B-2 für Kjeldahl-Analysen ist dünn, leicht und stickstoffarm und gewährleistet eine genaue chemische Analyse.
- Dünn (0.04 mm) und leicht (43 g/m2)
- Transparente und glatte Pergamentoberfläche
- Einfaches Wiegen und Probentransfer
- Zuverlässig für den quantitativen Transfer
- Zahlreiche Blattgrößen für die Anwenderfreundlichkeit
- Stickstoffarmes Papier, das für genaue chemische Analysen rückstandsfrei ist
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Blatt |
| Material | Pergamentpapier |
| Güte | B-2 |
| Menge | 500/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,04 mm |
| Abmessungen (L x B) | 304,8 x 304,8mm (12 x 12 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 304,8 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 304,8 mm |