Learn More
Cytiva HEPA-Cap Einweg-Luftfilterkapseln
Halten 99.97 % aller Partikel;≥ 0.3 μm aus Luft- und Gasströmen zurück. Whatman™ HEPA-Cap Einweg-Luftfilterkapseln werden in wissenschaftlichen, industriellen und Forschungsumgebungen in einer Reihe von Luft- und Gas-Filteranwendungen angewendet, wenn hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten gefordert sind.
Marke: Cytiva 6702-3600
65.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Halten 99,97 % aller Partikel;≥ 0,3 μm aus Luft- und Gasströmen zurück.Whatman™ HEPA-Cap Einweg-Luftfilterkapseln werden in wissenschaftlichen, industriellen und Forschungsumgebungen in einer Reihe von Luft- und Gas-Filteranwendungen angewendet, wenn hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten gefordert sind.
- Polyester-laminierte Glasmikrofaser
- Filtern die Luft aus Instrumenten und bewahren eine partikelfreie Luft für Umweltkammern
- Bidirektionaler Fluss
- Robustes Gehäuse aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Maximaler Gehäusedruck: 4.1 bar (60 psi)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polyesterlaminierte Glas-Mikrofaser | |
Polypropylen (PP) | |
1 Stück |
HEPA-CAP 36, Einlass 1/4 bis 3/8 Zoll, Stufenolive, Auslass 1/4 bis 3/8 Zoll Stufenolive | |
625 cm2 | |
4,1 bar (60 psi) |