Learn More
Cytiva HEPA-Cap Einweg-Luftfilterkapseln
Artikelnummer. p-107063
Click to view available options
Filtrationsbereich:
1300 cm2
625 cm2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11384594
Marke: Cytiva 67023600
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Halten 99.97 % aller Partikel;≥ 0.3 μm aus Luft- und Gasströmen zurück. Whatman™ HEPA-Cap Einweg-Luftfilterkapseln werden in wissenschaftlichen, industriellen und Forschungsumgebungen in einer Reihe von Luft- und Gas-Filteranwendungen angewendet, wenn hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten gefordert sind.
Halten 99,97 % aller Partikel;≥ 0,3 μm aus Luft- und Gasströmen zurück.Whatman™ HEPA-Cap Einweg-Luftfilterkapseln werden in wissenschaftlichen, industriellen und Forschungsumgebungen in einer Reihe von Luft- und Gas-Filteranwendungen angewendet, wenn hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten gefordert sind.
  • Polyester-laminierte Glasmikrofaser
  • Filtern die Luft aus Instrumenten und bewahren eine partikelfreie Luft für Umweltkammern
  • Bidirektionaler Fluss
  • Robustes Gehäuse aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Maximaler Gehäusedruck: 4.1 bar (60 psi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung HEPA-CAP 36, Einlass 1/4 bis 3/8 Zoll, Stufenolive, Auslass 1/4 bis 3/8 Zoll Stufenolive
Material (Membran) Polyesterlaminierte Glas-Mikrofaser
Filtrationsbereich 625 cm2
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Max. Druck 4,1 bar (60 psi)
Anzahl pro Packung 1 Stück