Learn More
Cytiva Einweg-Filterkapseln Carbon Cap, aus Aktivkohle
Gefüllt mit hochreiner, hochwirksamer, säuregewaschener granulatförmiger Aktivkohle. Whatman™ Carbon Cap Einweg-Aktivkohle-Kapseln sind für die Adsorption von organischen Verbindungen aus der Luft und zur Entfernung von Farbe, organischen Verbindungen und Chlor aus Wasser geeignet.
Marke: Cytiva 6704-7500
190.43 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gefüllt mit hochreiner, hochwirksamer, säuregewaschener granulatförmiger Aktivkohle.Whatman™ Carbon Cap Einweg-Aktivkohle-Kapseln sind für die Adsorption von organischen Verbindungen aus der Luft und zur Entfernung von Farbe, organischen Verbindungen und Chlor aus Wasser geeignet.
- Zur Entfernung der Gerüche von organischen Verbindungen, Farben und Kolloiden aus Wasser und Luft
- Die Aktivkohle in Kombination mit einem gefalteten HEPA-Filter hält 99.97 % aller Partikel größer als 0.3 μm zurück
- Maximaler Gehäusedruck: 4.1 bar (60 psi)
- Carbon Cap 75 besticht durch eine Oberfläche aus Aktivkohle von 26,000 m2
- Carbon Cap 150 besticht durch eine Filterfläche von 82,000 m2
Anwendungen:
Zum Entfernen von Rauch und Öl an Vakuumpumpenauslässen.
Spezifikation
Kohlefaserkappe 75, Kapselfilter mit Aktivkohle (1 St.) | |
Aktivkohle | |
Für die Aufreinigung von Wasser, Chemikalien und Reagenzien | |
4,1 bar (60 psi) |
Ja | |
26000 m2 | |
Polypropylen (PP) | |
Kapseln |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
58Stunden
22Minuten
24Sekunden
22Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%