Learn More
Cytiva IFD™ für Flüssigkeiten und Lösungsmittel
Wässriger IFD von GE ist ein Inline-Filter/Entgaser (IFD) mit Nylonmembran im Polypropylengehäuse. Er wird an eine HPLC-Leitung angeschlossen und filtert und entgast gleichzeitig während der HPLC-Vorbereitung für mobile Phasen.
208.00 € - 249.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Wässrige IFD, 0.2 μm, 50 mm, Nylon (10 Stk.) |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Filtrationsbereich | 16 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Whatman wässrige und Lösungsmittel Inline Filter Entgaser |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Produktcode | Marke | Einlassanschluss (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einlassanschluss (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11303165
|
Cytiva
6726-5002 |
Schläuche mit unterschiedlichem Durchmesser 0.8 bis 4 mm |
208.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11334644
|
Cytiva
6726-5002A |
Nur für 1/8 in. Schlauch |
249.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Schneller als herkömmliche Methoden der mobilen HPLC-Phasenvorbereitung, wodurch Zeit im Labor gespart wird
- Ermöglicht die reine Filtration wässriger mobiler Phasen ohne teure Entgasungsanlagen
- Der Aufbau aus chemisch beständigem Polypropylen ermöglicht eine zuverlässige Filtration
- Lässt sich mit der Siedepunktmethode auf Integrität prüfen
- Mit Endanschlüssen – als Ersatz, siehe unser IFD-Endanschluss-Kit
Spezifikation
Wässrige IFD, 0.2 μm, 50 mm, Nylon (10 Stk.) | |
16 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
50 mm |
0,2 μm | |
Whatman wässrige und Lösungsmittel Inline Filter Entgaser | |
10 |