Learn More
Cytiva IFD™ für Flüssigkeiten und Lösungsmittel
Wässriger IFD von GE ist ein Inline-Filter/Entgaser (IFD) mit Nylonmembran im Polypropylengehäuse. Er wird an eine HPLC-Leitung angeschlossen und filtert und entgast gleichzeitig während der HPLC-Vorbereitung für mobile Phasen.
Marke: Cytiva 6726-5002A
223.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schneller als herkömmliche Methoden der mobilen HPLC-Phasenvorbereitung, wodurch Zeit im Labor gespart wird
- Ermöglicht die reine Filtration wässriger mobiler Phasen ohne teure Entgasungsanlagen
- Der Aufbau aus chemisch beständigem Polypropylen ermöglicht eine zuverlässige Filtration
- Lässt sich mit der Siedepunktmethode auf Integrität prüfen
- Mit Endanschlüssen – als Ersatz, siehe unser IFD-Endanschluss-Kit
Spezifikation
Wässrige IFD, 0.2 μm, 50 mm, Nylon (10 Stk.) | |
0,2 μm | |
Whatman wässrige und Lösungsmittel Inline Filter Entgaser | |
Nur für 1/8 in. Schlauch | |
Membranfilter |
Nylon | |
16 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
10 | |
50 mm |