Learn More
Cytiva Puradisc FP Cellulose-Spritzenvorsatzfilter
Dank der extrem geringen Proteinbindung für die Proteinrückgewinnung geeignet. Whatman™ Puradisc™ FP Nicht-sterile 30 mm-Spritzenfilter aus Zelluloseacetat sind hydrophil und daher für wässrige und alkoholische Medien geeignet. Sie sind jedoch nur wenig beständig gegen Lösungsmittel.
136.00 € - 1240.00 €
Spezifikation
Material | Celluloseacetat |
---|---|
Filtrationsbereich | 5,7 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für wässrige Proben entwickelt; Filtrierung von Protein enthaltenden Lösungen mit minimalem Proteinverlust |
Totvolumen (nach Luftspülung) | <50 μl |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Farbcode | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Farbcode | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10547872
|
Cytiva
10462701 |
0,2 μm | Rot | 50/Packung |
136.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10580082
|
Cytiva
10462710 |
0,2 μm | Rot | 100/Packung |
236.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11319334
|
Cytiva
10462700 |
0,20 μm | Rot | 500/Packung |
1240.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11319314
|
Cytiva
10462206 |
0,2 μm | Rot | 500/Packung |
990.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10664281
|
Cytiva
10462601 |
0,45 μm | Weiß | 50/Packung |
155.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10271201
|
Cytiva
10462610 |
0,45 μm | Weiß | 100/Packung |
243.55 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11349324
|
Cytiva
10462600 |
0,45 μm | Weiß | 500/Packung |
1230.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10047780
|
Cytiva
10462241 |
0,8 μm | Grün | 50/Packung |
155.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11349314
|
Cytiva
10462243 |
0,8 μm | Grün | 500/Packung |
990.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11389314
|
Cytiva
10462261 |
1,2 μm | Orange | 50/Packung |
155.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11399314
|
Cytiva
10462263 |
1,2 μm | Orange | 500/Packung |
1215.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Weisen eine sehr geringe Proteinbindung auf, sodass sie für Proteinrückgewinnungsanwendungen geeignet sind.Whatman™ 30 mm Puradisc™ nicht sterile Spritzenfilter aus Zelluloseacetat sind hydrophil, sodass sie sich für wässrige und alkoholische Medien eignen, obwohl sie nur eine begrenzte Lösungsmittelbeständigkeit aufweisen.
Spritze aus Celluloseacetat, gut geeignet für die schnelle, routinemäßige Filtration von Proben bis zu einem Durchmesser von 100 m- 30 mm Durchmesser
- Größere Filtrationsfläche (44 % größer im Vergleich mit 25 mm)
- Konzipiert für wässrige Proben
Spezifikation
Celluloseacetat | |
Für wässrige Proben entwickelt; Filtrierung von Protein enthaltenden Lösungen mit minimalem Proteinverlust | |
Polycarbonat (PC) | |
6,9 bar (100 psi) | |
Bis zu 100 ml | |
30 mm |
5,7 cm2 | |
<50 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Puradisc Spritzenfilter | |
26 x 34 mm |