Learn More
Cytiva Puradisc FP Cellulose-Spritzenvorsatzfilter
Dank der extrem geringen Proteinbindung für die Proteinrückgewinnung geeignet. Whatman™ Puradisc™ FP Nicht-sterile 30 mm-Spritzenfilter aus Zelluloseacetat sind hydrophil und daher für wässrige und alkoholische Medien geeignet. Sie sind jedoch nur wenig beständig gegen Lösungsmittel.
Marke: Cytiva 10462261
139.11 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32400kg
Beschreibung
Weisen eine sehr geringe Proteinbindung auf, sodass sie für Proteinrückgewinnungsanwendungen geeignet sind.Whatman™ 30 mm Puradisc™ nicht sterile Spritzenfilter aus Zelluloseacetat sind hydrophil, sodass sie sich für wässrige und alkoholische Medien eignen, obwohl sie nur eine begrenzte Lösungsmittelbeständigkeit aufweisen.
Spritze aus Celluloseacetat, gut geeignet für die schnelle, routinemäßige Filtration von Proben bis zu einem Durchmesser von 100 m- 30 mm Durchmesser
- Größere Filtrationsfläche (44 % größer im Vergleich mit 25 mm)
- Konzipiert für wässrige Proben
Spezifikation
Orange | |
Celluloseacetat | |
5,7 cm2 | |
<50 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6,9 bar (100 psi) | |
Puradisc Spritzenfilter | |
26 x 34 mm |
Puradisc FP 30 mm-Spritzenfilter aus Celluloseacetat, 1,2 μm, steril (50 Stck.) | |
1,2 μm | |
Für wässrige Proben entwickelt; Filtrierung von Protein enthaltenden Lösungen mit minimalem Proteinverlust | |
Polycarbonat (PC) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
50/Packung | |
Bis zu 100 ml | |
30 mm |