Learn More
Cytiva TLC PAPIER 3CHR 460X570MM 460X570MM
Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
Marke:  Cytiva 3003-917
427.88 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11330734
  • 523.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Übliche Dicke: 0.36 mm
  • Typischer linearer Durchfluss: 130 mm/30 min
  • Allgemeine Anwendungen mit mittleren/schweren Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gütegrad 3 Chr Zellulosechromatographieblätter der sind ein 0.36-mm-Papier für allgemeine Anwendungen mit mittleren/schweren Belastung der gelösten Substanzen.
0.36 mm
Bogen
Zellulose
46 cm
57 cm
46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in.)
Für allgemeine Anwendungen mit mittleren/schweren Feststoffbelastungen, häufig für die Trennung von organischen Verbindungen und für die Elektrophorese verwendet
Gütegrad 3 Chr
18,1 in.
130 mm/30 min
Name des Produkts
Cytiva TLC PAPIER 3CHR 460X570MM 460X570MM > 0.36 mm dick; Flussrate von 130 mm/30 min (Wasser); 3 Chr.; 100/Packung; 46 x 57 cm