Learn More
Welch™ WOB-L™ Kolbenvakuumpumpe für Standardbelastung: Modell 2546
Für nichtchemische Anwendungsbereiche
900.00 €
Spezifikation
PS 0.25 hp
Versandgewicht (angloamerikanisch) 17 lb.
Versandgewicht (metrisch) 7.7 kg
Zertifizierung/Konformität CE
Modell 2546
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Flussrate Frequenz Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Flussrate Frequenz Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11708741
Unterlagen ansehen
Welch™
U2546C-02
230 V 50 Hz 1.6 cfm bei 60 Hz 50 Hz 230 V
900.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für nicht-chemische Anwendungen
Der taumelnde Kolben bietet beim Aufwärtshub Luftwiderstand, die Teflonversiegelung auf dem Kolben erweitert sich und erhöht seine Effizienz beim Taumeln.
  • Durch einen WOB-L Kolben angetriebene, ölfreie Trockenpumpe
  • Aufnahme-/Abluftgewinde NPT: 1/4
Modell 2546
  • Freie Luftverdrängung: CFM (l/min.) 60 Hz: 1.6 (45)
  • Enddruck: 60 Torr (80 mbar)
  • Maximaler Druck: 100 psig
  • Maximales Vakuum in Hg: 27.6
  • Motor: 0.25 PS (190 W)
  • Für das Pumpen von Dämpfen wässriger Flüssigkeiten einschließlich Puffern, aber nicht für säurehaltige, basische oder organische Dämpfe oder Gase
  • 50 Hz-Geräte verfügen über eine CE-Kennzeichnung
Vakuumfiltration, Vakuumofen, Vakuumkammer/Grobpumpen, Exsikkation, Ansaugen, Automatisierung, Zellkultur, Handschuhspender
Spezifikation
Spezifikation
0.25 hp
7.7 kg
2546
6.3 kg
10 in.
8,1 in.
8,8 in.
80 mbar
17 lb.
CE
13,8 lb.
Vakuumfiltration, Vakuumofen, Vakuumkammer/Vorvakuum, Austrocknung, Absaugen, Automation, Zellkultur
22.9 cm
25.4 cm
Vakuumpumpe
230 V