Learn More
Welch™ WOB-L™ Kolbenvakuumpumpe für Standardbelastung: Modell 2546
Für nichtchemische Anwendungsbereiche
Marke:  Welch™ U2546C-02
701.31 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11708741
  • 900.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Mit übersichtlicher Anzeige für problemloses Ablesen der Messwerte, Druckregelventil, schützendem Trennbehälter, Euro-Stecker (Schuko)
Beschreibung
Beschreibung
Für nicht-chemische Anwendungen
Der taumelnde Kolben bietet beim Aufwärtshub Luftwiderstand, die Teflonversiegelung auf dem Kolben erweitert sich und erhöht seine Effizienz beim Taumeln.
  • Durch einen WOB-L Kolben angetriebene, ölfreie Trockenpumpe
  • Aufnahme-/Abluftgewinde NPT: 1/4
Modell 2546
  • Freie Luftverdrängung: CFM (l/min.) 60 Hz: 1.6 (45)
  • Enddruck: 60 Torr (80 mbar)
  • Maximaler Druck: 100 psig
  • Maximales Vakuum in Hg: 27.6
  • Motor: 0.25 PS (190 W)
  • Für das Pumpen von Dämpfen wässriger Flüssigkeiten einschließlich Puffern, aber nicht für säurehaltige, basische oder organische Dämpfe oder Gase
  • 50 Hz-Geräte verfügen über eine CE-Kennzeichnung
Vakuumfiltration, Vakuumofen, Vakuumkammer/Grobpumpen, Exsikkation, Ansaugen, Automatisierung, Zellkultur, Handschuhspender
Spezifikation
Spezifikation
27,6 in. Hg
17 lb.
Problemloses Ablesen der Messwerte, Druckreglerventil, schützender Trennbehälter, Euro-Stecker (Schuko)
230 V 50 Hz
13,8 lb.
1.6 cfm bei 60 Hz
50 Hz
22.9 cm
25.4 cm
Vakuumpumpe
80 mbar
0.25 hp
7.7 kg
CE
2546
6.3 kg
Vakuumfiltration, Vakuumofen, Vakuumkammer/Vorvakuum, Austrocknung, Absaugen, Automation, Zellkultur
10 in.
8,1 in.
8,8 in.
Nicht chemisch
230 V