Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-M125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
- Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
Bereit für die Automatisierung
- Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
- Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
Spezifikation
Blau | |
Silikon, PTFE | |
384 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Webseal | |
Ja | |
Quadratisch |
Lösungsmittelbeständig | |
Unsteril | |
5 | |
Nein | |
Keine | |
-80 °C° bis +121 °C° | |
384-Well-Platte |