Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
143.72 € - 158.79 €
Spezifikation
Farbe Blau
Solvent Or Alcohol Resistant Lösungsmittelbeständig
Material Silikon, PTFE
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 384
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Vorgeschlitzt Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Vorgeschlitzt Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15172749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-M125
Nein Blau
143.72 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15182749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-M131
Ja Blau
158.79 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Silikon, PTFE
384
HPLC, UHPLC, GC
Keine
-80 °C° bis +121 °C°
384-Well-Platte
Lösungsmittelbeständig
Unsteril
5
Webseal
Ja
Quadratisch
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Level 1 Everyday Analysis