Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Matten (alkoholbeständig), quadratisch
Artikelnummer. p-8015793
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Material:
EVA
Silikon
Solvent Or Alcohol Resistant:
Alkoholbeständig
Nein
Anzahl pro Packung:
5 Matten
50 Matten
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17453193
Marke: Thermo Scientific™ 60180M177
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific WebSeal-Matten (alkoholbeständig) , quadratisch, Menge:50, transparent, EVA
Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Solvent Or Alcohol Resistant Alkoholbeständig
Material EVA
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 5 Matten
Stopfendurchmesser 8 mm
Menge 5 Mats
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, UHPLC, GC
Vorgeschlitzt Nein
Produktlinie Webseal
Haftmittel Keine
Durchstechbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +65°C
Wellform Quadratisch
Plate Compatibility WebSeal 96-well Square Well Plate