Learn More
Wasser, RNase-frei, DEPC-behandelt, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15875398
Wasser, RNase-frei, DEPC-behandelt, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15875398 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 mL, Nalgene Flasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Artikelnummer. 15875398
Marke: Thermo Scientific J70783.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Nalgene Flasche
Dichte 1
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.000
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer240968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ70783.AP,J70783. X^,J70783.AE,J70783.X¬,J70783.AC,J70783.K2
Chargennummer233954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ70783.AP,J70783. X^,J70783.AE,J70783.X¬,J70783.AC,J70783.K2
Chargennummer200185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ70783.AP,J70783. X^,J70783.AE,J70783.X¬,J70783.AC,J70783.K2
Chargennummer201156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ70783.AP,J70783. X^,J70783.AE,J70783.X¬,J70783.AC,J70783.K2
Chargennummer203322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ70783.AP,J70783. X^,J70783.AE,J70783.X¬,J70783.AC,J70783.K2
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, RNase-frei, DEPC-behandelt, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals >