Learn More
Wasser, RNase-frei, DEPC-behandelt, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15895398
Wasser, RNase-frei, DEPC-behandelt, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895398 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
500 mL, Nalgene Flasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Artikelnummer. 15895398
Marke: Thermo Scientific J70783.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Nalgene Flasche
Dichte 1
Menge 500 mL
Relative Dichte 1.000
Physikalische Form Flüssig
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, RNase-frei, DEPC-behandelt, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals >