Learn More
Wasser, Advanced HPLC-Gütegrad für Gradientenanalyse mittels HPLC, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10327873
Wasser, Advanced HPLC-Gütegrad für Gradientenanalyse mittels HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10327873
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10327873
Marke: Fisher Chemical W/0110/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung für die Gradientenanalyse mittels HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 1 L
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog NumberW/0110/PB15,W/0110/PB17
Chargennummer2526366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberW/0110/PB15,W/0110/PB17
Chargennummer2525710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberW/0110/PB15,W/0110/PB17
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Advanced HPLC-Gütegrad für Gradientenanalyse mittels HPLC, Fisher Chemical >