Learn More
Wasser, Advanced HPLC-Gütegrad für Gradientenanalyse mittels HPLC, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10221712
Wasser, Advanced HPLC-Gütegrad für Gradientenanalyse mittels HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10221712
2.5 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10221712
Marke: Fisher Chemical W/0110/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung für die Gradientenanalyse mittels HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 2.5 L
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog NumberW/0110/PB15,W/0110/PB17
Chargennummer2526366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberW/0110/PB15,W/0110/PB17
Chargennummer2525710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberW/0110/PB15,W/0110/PB17
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    15
    Minuten
    56
    Sekunden
    33
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    15
    Minuten
    56
    Sekunden
    33
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    15
    Minuten
    56
    Sekunden
    33
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Advanced HPLC-Gütegrad für Gradientenanalyse mittels HPLC, Fisher Chemical >