Learn More
SCAT Entsorgungs-Set, V2.0
Die SCAT Abfallentsorgungs-Sets 1-4 sind Kombinationen aus Trichtern und Kanistern für die sichere Entsorgung von Flüssigabfällen im Labor.
299.00 € - 611.00 €
Spezifikation
Material HDPE, elektrostatisch leitfähig
Gewindegröße S60/61
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
17142576
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
307320
Set 1
299.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17132576
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
307315
Set 2
435.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17162576
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
307416
Set 3
611.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17152576
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
307321
Set 4
326.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochwertigem und elektrisch leitfähigem HDPE-Material
  • Mit Erdungskabel zur Ableitung der elektrischen Ladung
  • Mit Spritzschutz und abnehmbarem Sieb für sicheres Befüllen
  • Sets bestehen aus Kugel- oder Deckeltrichtern für individuelle Anwendungen
  • 10 oder 20 l Entsorgungsbehälter mit mechanischen Füllstandsanzeigen
  • Kann optional mit Auffangschale kombiniert werden
Alle Kanister und Trichter sind über ein S60/61-Gewinde verbunden und ihre Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
HDPE, elektrostatisch leitfähig
S60/61