Learn More
SCAT Entsorgungs-Set, V2.0
Die SCAT Abfallentsorgungs-Sets 1-4 sind Kombinationen aus Trichtern und Kanistern für die sichere Entsorgung von Flüssigabfällen im Labor.
Marke:  SCAT 307416
435.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.25600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17162576
  • 611.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochwertigem und elektrisch leitfähigem HDPE-Material
  • Mit Erdungskabel zur Ableitung der elektrischen Ladung
  • Mit Spritzschutz und abnehmbarem Sieb für sicheres Befüllen
  • Sets bestehen aus Kugel- oder Deckeltrichtern für individuelle Anwendungen
  • 10 oder 20 l Entsorgungsbehälter mit mechanischen Füllstandsanzeigen
  • Kann optional mit Auffangschale kombiniert werden
Alle Kanister und Trichter sind über ein S60/61-Gewinde verbunden und ihre Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
Trichter mit Deckel MARCO, V2.0, S60/61, PE-HD elektrostatisch leitfähig, mit abnehmbarem Sieb und Erdungskabel (318960), 10 l Kanister, S60/61, mit Schwimmer, elektrostatisch leitfähig HDPE (108042), Auffangschale mit Bodeneinsatz (117985)
Set 3
HDPE, elektrostatisch leitfähig
S60/61