Learn More
SCAT Entsorgungs-Set, V2.0
Die SCAT Abfallentsorgungs-Sets 1-4 sind Kombinationen aus Trichtern und Kanistern für die sichere Entsorgung von Flüssigabfällen im Labor.
Marke: SCAT 307315
331.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.35200kg
Beschreibung
- Aus hochwertigem und elektrisch leitfähigem HDPE-Material
- Mit Erdungskabel zur Ableitung der elektrischen Ladung
- Mit Spritzschutz und abnehmbarem Sieb für sicheres Befüllen
- Sets bestehen aus Kugel- oder Deckeltrichtern für individuelle Anwendungen
- 10 oder 20 l Entsorgungsbehälter mit mechanischen Füllstandsanzeigen
- Kann optional mit Auffangschale kombiniert werden
Alle Kanister und Trichter sind über ein S60/61-Gewinde verbunden und ihre Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
Trichter mit Deckel MARCO, V2.0, S60/61, PE-HD elektrostatisch leitfähig, mit abnehmbarem Sieb und Erdungskabel (318960), 10 l Kanister, S60/61, HDPE elektrostatisch leitfähig (107953), Auffangschale mit Basiseinsatz (117985) | |
Set 2 | |
HDPE, elektrostatisch leitfähig | |
S60/61 |