Learn More
Karl Hecht™ Spritzflasche (Spray) Artikelnummer.: 10003791
Zum Warenkorb hinzufügen
Karl Hecht™ Spritzflasche (Spray)
Artikelnummer. 10003791
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Artikelnummer. 10003791
Marke: Karl Hecht™ 43091066
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus langlebigem Durantrade; Borosilikatglas 3.3. Die Karl Hechttrade; Spritzflasche (Spray) wird mit einem austauschbaren NS 29/32 Sprührohr geliefert.
ulliKonstruktion aus DURANtrade; Borosilikatglas 3.3./liliAustauschbares NS29/32-Sprühröhrchen./li/ul
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Enthält Austauschbares NS29/32-Sprühröhrchen
Material Borosilikatglas (3.3)
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Produkttyp Spülflasche
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Spritzflasche (Spray) >