Learn More
Karl Hecht™ Messkolben, konformitätszertifiziert, Duran™
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben ist konformitätszertifiziert. Er besteht aus Duran™ Glas, ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
Marke: Karl Hecht™ 42097080
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Standardschliff ohne Stopfen.
- Konformität-zertifiziert.
- Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Messkolben | |
NS 24 |
1000 ml | |
Standard | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Messkolben, konformitätszertifiziert, Duran™ > Kapazität: 1000 ml, Verschlussgröße: NS 24, Flaschenhalstyp: Standard
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur