Learn More
Karl Hecht™ Messkolben, konformitätszertifiziert, Duran™
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben ist konformitätszertifiziert. Er besteht aus Duran™ Glas, ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
10.00 € - 323.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Produkttyp | Messkolben |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10165531
|
Karl Hecht™
42097060 |
200 ml | NS 14 | Standard |
18.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10563852
|
Karl Hecht™
42097004 |
5 ml | NS 7 | Standard |
14.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10297431
|
Karl Hecht™
42097008 |
5 ml | NS 10 | Weit |
17.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10716562
|
Karl Hecht™
42097012 |
10 ml | NS 7 | Standard |
14.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10388681
|
Karl Hecht™
42097020 |
20 ml | NS 10 | Standard |
12.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10063941
|
Karl Hecht™
42097040 |
50 ml | NS 12 | Standard |
10.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10450372
|
Karl Hecht™
42097048 |
100 ml | NS 12 | Standard |
11.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10786562
|
Karl Hecht™
42097052 |
100 ml | NS 14 | Weit |
23.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10388971
|
Karl Hecht™
42097064 |
250 ml | NS 14 | Standard |
16.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10053801
|
Karl Hecht™
42097080 |
1000 ml | NS 24 | Standard |
32.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10516162
|
Karl Hecht™
42097084 |
1000 ml | NS 29 | Weit |
46.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10319121
|
Karl Hecht™
42097088 |
2000 ml | NS 29 | Standard |
57.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10329121
|
Karl Hecht™
42097096 |
5000 ml | NS 34 | Standard |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10023851
|
Karl Hecht™
42097099 |
10 l | NS 45 | Standard |
323.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10505202
|
Karl Hecht™
42097028 |
25 ml | NS 10 | Standard |
15.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10440372
|
Karl Hecht™
42097044 |
50 ml | NS 14 | Weit |
10.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Standardschliff ohne Stopfen.
- Konformität-zertifiziert.
- Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
Messkolben | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Messkolben, konformitätszertifiziert, Duran™