Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit
BIOPHARMA
Für Probenvolumen von bis zu 4 ml in 4 Ausschwing- und Festwinkelrotoren für 15 ml-Zentrifugenröhrchen. Die Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit mit zwei vertikalen Membranen und schlanker Innenbauweise gewährleistet eine besonders schnelle Probenkonzentration bei besonders hoher Rückgewinnung.
Marke:  Sartorius VS04T91
252.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15448811
  • 352.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Probenvolumen von bis zu 4 ml in 4 Ausschwing- und Festwinkelrotoren für 15 ml-Zentrifugenröhrchen.Die Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit mit zwei vertikalen Membranen und schlanker Innenbauweise gewährleistet eine besonders schnelle Probenkonzentration bei besonders hoher Rückgewinnung.
  • High-Flux-Membran aus PES
  • Retentatrückgewinnung von >95 % x pH 1-14. Geeignet für Gehäuse aus Polystyrol mit hoher chemischer Kompatibilität
  • Universale Rotorkompatibilität
  • Volumenabstufung zur einfachen Erkennung und Überwachung des Konzentratvolumens
  • Die UV-Verbindungstechnologie ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen Membran und Kunststoffgehäuse und ermöglicht das Sammeln der gesamten konzentrierten Probe in einer einzigartigen, pipettenfreundlichen Deadstop-Tasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit
Ultrafiltration
PES
4 mL
Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch
25/Pckg.
Zentrifugaleinheit
1225 mm
Single-use
Centrifuge
3 kDa
Non-sterile
Ausschwingrotor: 4000 xgWinkelrotor: 7500 x g
Probentyp: Nanopartikel, Peptid, Protein
2 bis 4 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ Turbo 4 Ultrafiltrationseinheit > 3.000 MWCO; 25 St./Pckg.