Learn More
Sartorius Vivaflow™ 50 Tangetialfluss-Kassetten
BIOPHARMA
Zum einmaligen Gebrauch. Sartorius Vivaflow™ 50 Crossflow-Kassetten sind gebrauchsfertig für die Filtration und Konzentration von Proben von 100 ml bis 5 l.
Marke:  Sartorius VF05P2
220.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10596271
  • 302.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer240700877 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/03/2025 Catalog NumberVF05P2
Chargennummer234800957 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/01/2025 Catalog NumberVF05P2
Chargennummer234800947 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/12/2024 Catalog NumberVF05P2
Chargennummer234600807 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/08/2024 Catalog NumberVF05P2
Chargennummer234700617 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/08/2024 Catalog NumberVF05P2
Name des Produkts
Sartorius Vivaflow™ 50 Tangetialfluss-Kassetten > Vivaflow50; mit Polyethersulfon-Membran; 30,000 MWCO; 2/Packung