Learn More
Thermo Scientific™ Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten
Verwenden Sie diese 96-Well-Mikrotiterplatten für Mikrovolumen-Anwendungen wie z. B. Speicherung, Probe- oder Reagenzübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung.
Marke: Thermo Scientific™ 9205
120.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter Mikrotiterplatten eignen sich ideal für Mikrovolumenapplikationen, wie z. B. Lagerung, Proben- oder Reagenzienübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung
- Für Screenings mit hohem Durchsatz und für Forschungsanwendungen
- Transparente Platten für Kolorimetrieanwendungen
- Standardgröße, 128 × 86 mm
- Erhältlich als quadratische Wells sowohl in Polystyrol- als auch Vinyl-Ausführung
- Mikrotiterplatten aus Vinyl zur Komplementfixierung, Agglutination und Bluttypisierung
- Mikrotiterplatten aus Styrol zur Komplementfixierung, Agglutination, mikrobiologischen Analytik und Bluttypisierung
Bestellinformationen:
Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind in 50 Einheiten/Packung erhältlich. Mikrotiterplatten aus Vinyl sind in 25 oder 100 Einheiten/Packung erhältlich (je nach Produkt).
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Microtiter™ | |
Mikrotiterplatte | |
330 μl | |
Unsteril | |
C | |
10 |
Ohne Deckel | |
50 Kartons, 10 Packungen | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Unbehandelt | |
50 | |
50 St./Packung |