Learn More
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-Kassetten
Unübertroffene Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität unter den Filtrationssystemen. Sartorius Vivaflow 200 Crossflow-Kassetten sind sofort einsatzbereite, wiederverwendbare Crossflow-Kassetten für das Labor zum Aufkonzentrieren von Proben bis zu 5 l. In verschiedenen MWCO und Membrantypen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich.
Marke: Sartorius VF20P1
564.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnelle und effiziente Aufkonzentration- Optimal geeignet zur Zellkulturüberstandskonzentration, Viruskonzentration und Wasserkonzentration
- Nutzt eine 200 cm-2 PES- oder Hydrosart-Membran für hohe Durchflussraten
- Dünnkanaliger Flip-Flow-Rezirkulationsweg für hohe Tangentialflussgeschwindigkeiten bei minimaler Pumpendrehzahl
- Schnelle Aufkonzentration mit einer oder zwei Kassetten
- Ein einzelnes Modul kann unter normalen Umständen 1 l in weniger als 30 Minuten um den Faktor 50 aufkonzentrieren
- Zwei parallel verwendete Module konzentrieren 5 l in weniger als 75 Minuten um den Faktor 50
- Mit einer einzigen Spülung wird eine nahezu vollständige Rückgewinnung des Konzentrats erreicht
- Ein versiegeltes Diafiltrationsreservoir mit 500 ml kann für einen schnellen und bequemen Pufferwechsel hinzugefügt werden
- Ein Gerät wird mit allem notwendigen Zubehör (außer Pumpe und Pumpenkopf) geliefert
- Dazu gehören Schläuche, Druckanzeiger, Durchflussbegrenzer und Hochdruckpumpenschläuche
- Benötigte Ausrüstung: Peristaltikpumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 16
- Leicht zu reinigen und mehrfach wiederverwendbar
- Transparentes Gehäuse für die Prozessüberwachung
- Gebrauchsfertige Einwegkassetten
- Einfaches Einrichten von zwei gleichzeitig arbeitenden Kassetten für eine schnellere Konzentration
- Verwenden Sie einen vormontierten Y-Verbinder mit den richtigen Schlauchgrößen und -verbindungen
- Die Verbindung der beiden Vivaflow 200Geräte erfolgt mittels Schlauchgröße 16
- Mit Schlauchgröße 15 wird die Pumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 15 verbunden
Spezifikation
Ultrafiltration | |
Labscale TFF System | |
PES | |
Up to 2.5 L | |
200 cm2 | |
PVC-Peristaltikschläuche und Adapter mit Druckanzeige und Durchflussbegrenzer in Größe 16 | |
200 bis 400 ml/min | |
140 °F | |
Crossflow-Kassette | |
5,3 mL | |
12,6 cm | |
1 cm | |
0,04 cm |
Cassette | |
Acryl | |
5 kDa | |
Non-sterile | |
Überstandskonzentration in der Zellkultur, Virenkonzentration und Wasserkonzentration | |
60 psi | |
Je 1 | |
60 °C | |
500 ml bis 5 l | |
12.6 x 3.8 x 13.8 cm (4.96 x 1.49 x 5.43 in.) | |
3,8 cm | |
13,8 cm |