Learn More
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-Kassetten
BIOPHARMA
Unübertroffene Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität unter den Filtrationssystemen. Sartorius Vivaflow 200 Crossflow-Kassetten sind sofort einsatzbereite, wiederverwendbare Crossflow-Kassetten für das Labor zum Aufkonzentrieren von Proben bis zu 5 l. In verschiedenen MWCO und Membrantypen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich.
Marke:  Sartorius VF20P2
526.08 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10449321
  • 697.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schnelle und effiziente Aufkonzentration
  • Optimal geeignet zur Zellkulturüberstandskonzentration, Viruskonzentration und Wasserkonzentration
  • Nutzt eine 200 cm-2 PES- oder Hydrosart-Membran für hohe Durchflussraten
  • Dünnkanaliger Flip-Flow-Rezirkulationsweg für hohe Tangentialflussgeschwindigkeiten bei minimaler Pumpendrehzahl
  • Schnelle Aufkonzentration mit einer oder zwei Kassetten
    • Ein einzelnes Modul kann unter normalen Umständen 1 l in weniger als 30 Minuten um den Faktor 50 aufkonzentrieren
    • Zwei parallel verwendete Module konzentrieren 5 l in weniger als 75 Minuten um den Faktor 50
  • Mit einer einzigen Spülung wird eine nahezu vollständige Rückgewinnung des Konzentrats erreicht
  • Ein versiegeltes Diafiltrationsreservoir mit 500 ml kann für einen schnellen und bequemen Pufferwechsel hinzugefügt werden
Praktisch und anwenderfreundlich
  • Ein Gerät wird mit allem notwendigen Zubehör (außer Pumpe und Pumpenkopf) geliefert
    • Dazu gehören Schläuche, Druckanzeiger, Durchflussbegrenzer und Hochdruckpumpenschläuche
    • Benötigte Ausrüstung: Peristaltikpumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 16
  • Leicht zu reinigen und mehrfach wiederverwendbar
  • Transparentes Gehäuse für die Prozessüberwachung
  • Gebrauchsfertige Einwegkassetten
  • Einfaches Einrichten von zwei gleichzeitig arbeitenden Kassetten für eine schnellere Konzentration
    • Verwenden Sie einen vormontierten Y-Verbinder mit den richtigen Schlauchgrößen und -verbindungen
    • Die Verbindung der beiden Vivaflow 200Geräte erfolgt mittels Schlauchgröße 16
    • Mit Schlauchgröße 15 wird die Pumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 15 verbunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-Kassetten > Vivaflow 200 Crossflow-Kassette; 30.000 MWCO; PES; je