Learn More
Heidolph instruments Viton™ Schläuche
Verwenden Sie diesen Schlauch, wenn Sie eine ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen benötigen.Heidolph™ Viton™ Schläuche sind glatt, biokompatibel und inert.
Marke: Heidolph instruments 525-53000-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Substanzen bei hohen Temperaturen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1,6 mm | |
0,8 |
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
0,7/1/7 bar |