Learn More
Heidolph instruments Viton™ Schläuche
Verwenden Sie diesen Schlauch, wenn Sie eine ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen benötigen.Heidolph™ Viton™ Schläuche sind glatt, biokompatibel und inert.
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10504172
|
Heidolph instruments
525-52000-00 |
7,9 | 2,5 mm |
N/A
|
N/A | ||||
10065751
|
Heidolph instruments
525-53000-00 |
0,8 | 1,6 mm |
N/A
|
N/A | ||||
10689722
|
Heidolph instruments
525-54000-00 |
1,7 | 1,6 mm |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Substanzen bei hohen Temperaturen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Unsteril |