Learn More
Emma Safety Footwear Vito S3 Shoe
Maintain that sharp look, even when wearing your safety gear with these Emma Vito safety shoes.
Marke: Emma Safety Footwear MM11400046
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elegante Arbeitsschuhe mit wasserfestem Vollnarben- und Nubukleder-Obermaterial
- Antibakterielles Hydro-Tec Lederfutter für mehr Komfort
- Antibakterielle Einlegesohlen mit oberer Lederschicht
- Stahl-Zehenkappen und durchstichfeste Aramidfaser-Mittelsohlen
- Komfort-Mittelsohlen aus Polyurethan (PU) mit TPU-Außensohlen aus thermoplastischem Polyurethan
- Normaler Sitz
- Abgenutzte Schuhe können zum Recycling an den Hersteller zurückgegeben werden (Porto bereitgestellt). Bewahren Sie den Beleg auf und kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen
- Außensohlen sind beständig gegen Heizöl
- Hervorragende Rutschfestigkeit
- Energieabsorbierende Fersen für Tragekomfort und Halt
- Antistatisch
Spezifikation
ISO 20345:2011 S3 FO | |
Schwarz | |
Leder | |
Stahl | |
Niedrig |
Schnüre | |
Regierung, lokale Behörden, Öl und Gas | |
46 | |
Extrabreit | |
Sicherheitsschuh |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Vito S3 Shoe > Sicherheitsschuhe; Größe: 46
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur