Learn More
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs 12-Kanal
Das einzigartige Wanne-in-Wanne-Design gewährleistet eine größtmögliche Rückgewinnung von Reagenzien
Marke: VistaLab™ Technologies 3054-1011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
- Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
- Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
- Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
- Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
- 100 ml-Ausführung (Best. Nr. 21-382-111) mit Deckel lieferbar
- Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Spezifikation
RNase-/DNase-, Pyrogen-frei | |
60 mL | |
Steril | |
General Liquid Handling | |
Deckel | |
Einzeln verpackt | |
5 mL | |
Autoklavierbar | |
Ja |
Klar | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
8 in. | |
12 in. | |
25/Karton | |
8 in. | |
12 | |
V-bottom |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs 12-Kanal > Steril; 12-Kanal; mit Deckel; 25 einzeln verpackt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur