Learn More
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs 12-Kanal
Das einzigartige Wanne-in-Wanne-Design gewährleistet eine größtmögliche Rückgewinnung von Reagenzien
Marke:  VistaLab™ Technologies 3054-1010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16425094
  • 86.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
  • Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
  • Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
  • Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
  • Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
  • 100 ml-Ausführung (Best. Nr. 21-382-111) mit Deckel lieferbar
  • Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
RNase-/DNase-, Pyrogen-frei
60 mL
Steril
General Liquid Handling
Deckel
Einzeln verpackt
5 mL
Autoklavierbar
Ja
Klar
Polypropylen
Reagenzienreservoir
4 in.
11 in.
10/Karton
6 in.
12
V-bottom
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs 12-Kanal > Steril; 12-Kanal; mit Deckel; 10 einzeln verpackt