Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Makro-Pipettenspitzen für Ovation 5 ml-Pipettierer
Artikelnummer. p-3981443
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Verpackung:
Pappkarton
VistaBulk: Plastikbeutel
VistaClear Schachtel: Kunststoff-Schachtel
VistaTip: Einzeln verpackt
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
2500 Stück
35 Stück
350 Stück
50 Stück
600 Stück
Artikelnummer. 16445104
Marke: VistaLab™ Technologies 40585000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Ovation 5 ml Makro-Pipetten
  • 5 und 10 ml-Makrospitzen, verpackt in Karton, VistaClear Box, Großpackung und einzeln
  • Karton: 35 oder 100 Spitzen einem Karton, VistaClear Box: 35 oder 50 Spitzen in einer durchsichtigen Kunststoffbox, Großpackung: 100 oder 250 Spitzen in einem Kunststoffbeutel, VistaTip: 50 einzeln verpackte Spitzen
  • Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
  • Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
Volumen (metrisch) 5 ml
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Gestellfarbe Blau
Autoklavierbar Autoclavable
Modell MLA™
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Dicke 5 in.
Format Bulk
Spitzenform Gerade
Verpackung VistaBulk: Plastikbeutel
Menge 250 Spitzen/Beutel
Produkttyp Pipette Tips
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) MLA MacroPipette, Ovation MacroPipette
Skala Ja
Material Polypropylen
Graduierungen 0.1 mL