Learn More
VistaLab™ Technologies PIPETTE MLA SELECTABLE SILBER 50/100/200UL (VE=1)
Auswählbare feste Volumen: 50/100/200 μl
Marke: VistaLab™ Technologies 1132
Beschreibung
- Eliminiert Benutzerfehler durch Bereitstellung von drei voreingestellten Volumina.
- Das gewünschte Volumen wird durch Drehen des Kolbens eingestellt und automatisch gesperrt.
- Zuverlässige Kolbendichtungen gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb.
- Werkseitig kalibriert
- Genauigkeit: ± 1.3 % bei 200 μl; ± 2.5 % bei 50 μl
- Genauigkeit: 0.30 % bei 200 μl; 0.80 % bei 50 μl
Spezifikation
±1,3 % bei 200 μl, ±2,5 % (bei 50 μl) | |
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Mikropipette | |
0,5 ml-Spitze | |
Je 1 | |
9 Zoll | |
1,5 in. |
0,5 ml-Spitze | |
Silber | |
0,2 ml-Spitze | |
Aluminium, Edelstahl | |
MLA™ Marke Wählbarer D-Tipper™ | |
Unsteril | |
50 bis 200 μl | |
Graduierte Makro-Spitze | |
Nutzungsdauer | |
2 in. |