Learn More
VistaLab™ Technologies PIPETTE MLA MACRO VARIABEL 1-5ML (VE=1)
Zur Verarbeitung fast aller Flüssigkeiten, von leichtem Alkohol bis Vollblut
Marke: VistaLab™ Technologies 1061
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert präzise Flüssigkeitsvolumina mit ±0.75 % Genauigkeit.
- Einstellbar von 1 bis 5 ml
- Zur Verarbeitung fast aller Flüssigkeiten, von leichtem Alkohol bis Vollblut
- Die anwenderfreundliche Volumeneinstellung hilft, Lösungen mit unterschiedlichen Viskositäten auszugleichen
Spezifikation
±0,75 % | |
Blau | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Makropipette mit einstellbarem Volumen | |
Für alle Flüssigkeiten, von leichtem Alkohol bis Vollblut | |
Je 1 | |
11 in. | |
1,5 in. |
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Aluminium, Edelstahl | |
MLA™ Marke | |
Unsteril | |
1 bis 5 ml | |
Graduierte Makro-Spitze | |
Nutzungsdauer | |
2,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies PIPETTE MLA MACRO VARIABEL 1-5ML (VE=1) > Einkanalig; einstellbar 1 bis 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur