Learn More
Vinylcyclopentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
68.50 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3742-34-5 |
---|---|
Summenformel | C7H12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 96.17 |
MDL-Nummer | MFCD00001386 |
InChI-Schlüssel | BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss |
PubChem CID | 77345 |
IUPAC-Name | ethenylcyclopentane |
SMILES | C=CC1CCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11306679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26230.03 |
1 g |
68.50 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3742-34-5 | |
96.17 | |
BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N | |
77345 | |
C=CC1CCCC1 |
C7H12 | |
MFCD00001386 | |
vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss | |
ethenylcyclopentane |
Spezifikation
Vinylcyclopentane | |
0.704 | |
10°C (50°F) | |
1.436 | |
UN3295 | |
BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N | |
ethenylcyclopentane | |
77345 | |
99% |
3742-34-5 | |
97°C | |
C7H12 | |
MFCD00001386 | |
vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss | |
C=CC1CCCC1 | |
96.17 | |
96.17 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 223-133-8
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : 2 °C bis 8 °C
RUO – Research Use Only