Learn More
Vinylcyclopentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vinylcyclopentane |
Dichte | 0.704 |
Siedepunkt | 97°C |
Flammpunkt | 10°C (50°F) |
Brechungsindex | 1.436 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Formelmasse | 96.17 |
Reinheit (%) | 99% |