Learn More
3M™ Vinylband 471F
Commonly used for marking hazards and aisles, color-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.
1415.00 € - 1460.00 €
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 50 mm x 33 m |
---|---|
Höhe (metrisch) | 0,1 mm |
Länge (metrisch) | 32,9 m |
Dicke | 0,14 mm |
Breite (metrisch) | 5,1 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17207780
|
3M™
7000048401 |
Schwarz |
1460.00 €
24 Rollen |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17257770
|
3M™
7000028850 |
Rot |
1415.00 €
24 Rollen |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17267770
|
3M™
7000028851 |
Blau |
1460.00 €
24 Rollen |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17277770
|
3M™
7000028852 |
Gelb |
1415.00 €
24 Rollen |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17287770
|
3M™
7000028853 |
Weiß |
1415.00 €
24 Rollen |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17297770
|
3M™
7000028855 |
Grün |
1460.00 €
24 Rollen |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Maintains its color when exposed to abrasion, wear and many solvents
- Unique stretch properties enable tape to remain stretched to conform to uneven surfaces without lifting and retracting
- Ideal for use on curved and irregular surfaces
- Easy to apply, excellent holding strength on many surfaces
- Available in many distinctive colours (yellow, white, red, black, brown, green, orange, purple, blue and transparent)
- Available in a wide variety of vivid colours and sizes
Spezifikation
50 mm x 33 m | |
32,9 m | |
5,1 cm |
0,1 mm | |
0,14 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Vinylband 471F