Learn More
3M™ Vinylband 471F
Code produit. 17267770
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
missing translation for 'unitSize'
24 Rollen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17267770
missing translation for 'mfr': 3M™ 7000028851
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Commonly used for marking hazards and aisles, color-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.
  • Behält seine Farbe bei Abrieb, Verschleiß und vielen Lösungsmitteln bei
  • Dank der einzigartigen Dehnungseigenschaften bleibt das Band gespannt und passt sich unebenen Oberflächen an, ohne dass es angehoben und eingezogen wird
  • Ideal für den Einsatz auf gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen
  • Leicht aufzutragen, ausgezeichnete Haltekraft auf vielen Oberflächen
  • Erhältlich in vielen verschiedenen Farben (gelb, weiß, rot, schwarz, braun, grün, orange, violett, blau und transparent)
  • Erhältlich in einer Vielzahl von lebendigen Farben und Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Abmessungen (L x B) 50 mm x 33 m
Höhe (metrisch) 0,1 mm
Länge (metrisch) 32,9 m
Dicke 0,14 mm
Breite (metrisch) 5,1 cm
Farbe Blau
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis