Learn More
Brady™ X10 REMOVABLE FOOTPRINT 5L/5R YL
Fußabdrücke, wiederablösbar
Marke: Brady™ 031550
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bodenmarkierung, Anti-Rutsch-Produkte
- Fußabdrücke, wiederablösbar
- Gelb - 30 cm
Spezifikation
Abnehmbare Fußabdrücke – Gelb | |
11.875 in. | |
10/Packung | |
-40°bis +93 °C | |
3.75 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Vinyl |
Führen Sie schnell und einfach die effizientesten Arbeitsabläufe vor | |
300 mm | |
-40°F to +199°F | |
0,125 mm | |
95 mm | |
Gelb | |
Abnehmbare Fußabdrücke |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ X10 REMOVABLE FOOTPRINT 5L/5R YL > Farbe:Gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur