Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 8 mm, 8-425-Gewinde, Glas, transparent, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 14 1763
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11575924
  • 65.35 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klar
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Durchsichtig
Glas
1.9 ml
Polypropylen
32 mm
Nein
Silikon/PTFE (1,3 mm)
11.6 mm
Ja
100
Schraubverschluss
8-425
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 8 mm, 8-425-Gewinde, Glas, transparent, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum > Schlitz, 1.3 mm dick, 45° Shore A