Learn More
Proteintech Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live & Dead Cells (Calcein AM, PI Method)
Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live Dead Cells (Calcein AM, PI method) provides dual fluorescence staining for the detection of living and dead cells.
105.00 € - 199.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
---|---|
Emission | 617 nm, 517 nm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17551176
|
Proteintech
PF00007-150T |
150 Tests |
105.00 €
150 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17561176
|
Proteintech
PF00007-300T |
300 Tests |
199.00 €
300 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- The two probes in the kit effect cell viability by measuring intracellular esterase activity and plasma membrane integrity.
- This kit can be used for fluorescence microscopes, flow cytometers, microplate readers and other fluorescence detection systems.
- This kit can be used for most eukaryotic mammalian samples, but not to fungi and yeast.
Spezifikation
Durchflusszytometrie | |
617 nm, 517 nm |