Learn More
Proteintech Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live & Dead Cells (Calcein AM, PI Method)
Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live Dead Cells (Calcein AM, PI method) provides dual fluorescence staining for the detection of living and dead cells.
Marke: Proteintech PF00007-150T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die beiden Sonden im Kit ermitteln die Zellviabilität durch Messen der Aktivität intrazellulärer Esterase und der Integrität der Plasmamembran.
- Dieses Kit kann mit Fluoreszenzmikroskopen, Durchflusszytometern, Mikrotiterplatten-Lesegeräten und anderen Fluoreszenzdetektionssystemen genutzt werden.
- Dieses Kit eignet sich für die meisten eukaryotischen Proben von Säugetieren, jedoch nicht für Pilze und Hefen.
Spezifikation
Durchflusszytometrie | |
617 nm, 517 nm | |
150 Tests |